1,3-Benzodioxool
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Benzo[d][1,3]dioxole, 1,2-Methylenedioxybenzene
SB00944.1 SB00944.10 SB00944.50
MAYBSB00944.1EA 0 EUR
MAYBSB00944.1 MAYBSB00944.10 MAYBSB00944.50
1,3-Benzodioxool
1,3-Benzodioxool
Formule: C₇H₆O₂
Kookpunt: 172 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –18 °C
Dichtheid: 1,18 g/cm³ (20 °C)
MDL Nummer: MFCD00005818
CAS nummer: 274-09-9
EINECS: 205-992-0