4-Nitrophenylboronic acid 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H27767.06
H27767.03
H27767.06EA
201
EUR
H27767.06
H27767.03
4-Nitrophenylboronic acid 95%
4-Nitrophenylboronic acid
Purity: 95%
CAS No.: 24067-17-2
Molecular Formula: C6H6BNO4
Formula Weight: 166.93
Melting Point: ca 285° dec.
MDL No.: MFCD00161360
Formule:
C₆H₆BNO₄ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00161360 CAS nummer: 24067-17-2 |