2-Methoxyphenylboronic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B21071.03
B21071.06
B21071.14
B21071.03EA
25.1
EUR
B21071.03
B21071.06
B21071.14
2-Methoxyphenylboronic acid ≥97%
2-Methoxyphenylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 5720-06-9
Molecular Formula: C7H9BO3
Formula Weight: 151.96
Melting Point: 102-106°
Beilstein Reference: 3030981
Formule:
C₇H₉BO₃ Smeltpunt: 102…106 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00236047 CAS nummer: 5720-06-9 |