4-Ethoxyphenylboronic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B23683.03
B23683.06
B23683.14
B23683.03EA
42.3
EUR
B23683.03
B23683.06
B23683.14
4-Ethoxyphenylboronic acid ≥98%
4-Ethoxyphenylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 22237-13-4
Molecular Formula: C8H11BO3
Formula Weight: 165.99
Melting Point: 165-168°
Beilstein Reference: 3530408
Formule:
C₈H₁₁BO₃ Smeltpunt: 165…168 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00674028 CAS nummer: 22237-13-4 |