4-Methoxyphenylboronic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A14462.06
A14462.03
A14462.14
A14462.06EA
168
EUR
A14462.06
A14462.03
A14462.14
4-Methoxyphenylboronic acid ≥97%
4-Methoxyphenylboronic acid
Purity: 97+%
CAS No.: 5720-07-0
Molecular Formula: C7H9BO3
Formula Weight: 151.96
Melting Point: 202-208°
Beilstein Reference: 2936912
Formule:
C₇H₉BO₃ Smeltpunt: 202…208 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00039139 CAS nummer: 5720-07-0 |