2,3-Dimethoxyphenylboronic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B24125.06
B24125.14
B24125.06EA
89.1
EUR
B24125.06
B24125.14
2,3-Dimethoxyphenylboronic acid ≥98%
2,3-Dimethoxyphenylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 40972-86-9
Molecular Formula: C8H11BO4
Formula Weight: 181.98
Melting Point: 67-71°
Beilstein Reference: 3051295
Formule:
C₈H₁₁BO₄ Smeltpunt: 67…71 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD02683112 CAS nummer: 40972-86-9 |