2,4-Dimethoxyphenylboronic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B24374.03
B24374.06
B24374.14
B24374.03EA
46.3
EUR
B24374.03
B24374.06
B24374.14
2,4-Dimethoxyphenylboronic acid ≥98%
2,4-Dimethoxyphenylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 133730-34-4
Molecular Formula: C8H11BO4
Formula Weight: 181.98
Melting Point: 115-120°
Beilstein Reference: 4744213
Formule:
C₈H₁₁BO₄ Smeltpunt: 115…120 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01074590 CAS nummer: 133730-34-4 |