2,6-Dimethoxyphenylboronic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B24305.06
B24305.14
B24305.06EA
49.6
EUR
B24305.06
B24305.14
2,6-Dimethoxyphenylboronic acid ≥97%
2,6-Dimethoxyphenylboronic acid
Purity: 97+%
CAS No.: 23112-96-1
Molecular Formula: C8H11BO4
Formula Weight: 181.98
Melting Point: 106-108°
Beilstein Reference: 3032352
Formule:
C₈H₁₁BO₄ MW: 181.98 g/mol Smeltpunt: 106…108 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01318987 CAS nummer: 23112-96-1 |