2-Hydroxyphenylboronic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
2-Hydroxybenzeneboronic acid, Dihydroxy(2-hydroxyphenyl)borane, (2-Hydroxyphenyl)metaboric acid
L19400.03
L19400.06
L19400.03EA
37.8
EUR
L19400.03
L19400.06
2-Hydroxyphenylboronic acid ≥97%
2-Hydroxyphenylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 89466-08-0
Molecular Formula: C6H7BO3
Formula Weight: 137.93
Melting Point: ca 185°
Beilstein Reference: 2962938
Formule:
C₆H₇BO₃ Smeltpunt: ∼185 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01074581 CAS nummer: 89466-08-0 |