4-Hydroxyphenylboronic acid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (4-Hydroxyphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-hydroxyphenyl)borane, 4-Hydroxybenzeneboronic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43854.0001 8.43854.0005 8.43854.9999
8.43854.0001EA 61.8 EUR
8.43854.0001 8.43854.0005 8.43854.9999
4-Hydroxyphenylboronic acid for synthesis, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxyphenylboronic acid
Formule: C₆H₇BO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01074628
CAS nummer: 71597-85-8