2-Bromophenylboronic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L18581.03
L18581.06
L18581.99
L18581.03EA
42.9
EUR
L18581.03
L18581.06
L18581.99
2-Bromophenylboronic acid ≥98%
2-Bromophenylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 244205-40-1
Molecular Formula: C6H6BBrO2
Formula Weight: 200.83
Melting Point: 108-110°
Beilstein Reference: 8542615
Formule:
C₆H₆BBrO₂ Smeltpunt: 108…110 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01114672 CAS nummer: 244205-40-1 |