3-Bromophenylboronic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L16354.06
L16354.14
L16354.06EA
59.5
EUR
L16354.06
L16354.14
3-Bromophenylboronic acid ≥98%
3-Bromophenylboronic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 89598-96-9
Molecular Formula: C6H6BBrO2
Formula Weight: 200.83
Melting Point: 164-168°
Beilstein Reference: 3127104
Formule:
C₆H₆BBrO₂ Smeltpunt: 164…168 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00239386 CAS nummer: 89598-96-9 |