3-Bromo-4-chlorobenzoic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L19244.03
L19244.06
L19244.03EA
59.1
EUR
L19244.03
L19244.06
3-Bromo-4-chlorobenzoic acid ≥97%
3-Bromo-4-chlorobenzoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 42860-10-6
Molecular Formula: C7H4BrClO2
Formula Weight: 235.47
Melting Point: 218-222°
Beilstein Reference: 2438796
Formule:
C₇H₄BrClO₂ Smeltpunt: 218…222 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00079706 CAS nummer: 42860-10-6 |