4-Bromo-3-chlorobenzoic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H27252.14
H27252.06
H27252.14EA
232
EUR
H27252.14
H27252.06
4-Bromo-3-chlorobenzoic acid ≥97%
4-Bromo-3-chlorobenzoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 25118-59-6
Molecular Formula: C7H4BrClO2
Formula Weight: 235.47
Odour: Odourless
Melting Point: 220-225°
MDL No.: MFCD08276864
Formule:
C₇H₄BrClO₂ Smeltpunt: 220…225 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD08276864 CAS nummer: 25118-59-6 |