1-Bromo-3-chloro-5-fluorobenzene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A16597.06
A16597.14
A16597.06EA
34.5
EUR
A16597.06
A16597.14
1-Bromo-3-chloro-5-fluorobenzene ≥98%
1-Bromo-3-chloro-5-fluorobenzene
Purity: 98%
CAS No.: 33863-76-2
Molecular Formula: C6H3BrClF
Formula Weight: 209.45
Refractive Index: 1.5470
Beilstein Reference: 2432912
Formule:
C₆H₃BrClF Dichtheid: 1,72 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00070747 CAS nummer: 33863-76-2 |