2,6-Dibromo-4-chloroaniline
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Chloro-2,6-dibromoaniline, 1-Amino-4-chloro-2,6-dibromobenzene
RDP00220.1 RDP00220.10 RDP00220.50
MAYBRDP00220.1EA 0 EUR
MAYBRDP00220.1 MAYBRDP00220.10 MAYBRDP00220.50
2,6-Dibromo-4-chloroaniline
2,6-Dibromo-4-chloroaniline
Formule: C₆H₄Br₂ClN
MW: 285.37 g/mol
Kookpunt: 301
Smeltpunt: 96
MDL Nummer: MFCD00051750
CAS nummer: 874-17-9