3-Bromo-4-chloroanisole ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-Bromo-1-chloro-4-methoxybenzene
A18660.03 A18660.06
A18660.03EA 21.7 EUR
A18660.03 A18660.06
3-Bromo-4-chloroanisole ≥98%
3-Bromo-4-chloroanisole
Purity: 98% CAS No.: 2732-80-1 Molecular Formula: C7H6BrClO Formula Weight: 221.48 MDL No.: MFCD00070739
Formule: C₇H₆BrClO
MW: 221.48 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00070739
CAS nummer: 2732-80-1