2-Bromo-5-chloroanisole ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1-Bromo-4-chloro-2-methoxybenzene
B25512.06 B25512.14
B25512.06EA 93.4 EUR
B25512.06 B25512.14
2-Bromo-5-chloroanisole ≥98%
2-Bromo-5-chloroanisole
Purity: 98+% CAS No.: 174913-09-8 Molecular Formula: C7H6BrClO Formula Weight: 221.48 Refractive Index: 1.5875
Formule: C₇H₆BrClO
MW: 221.48 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03790889
CAS nummer: 174913-09-8