2-Bromobenzoyl chloride
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
2-Bromobenzene-1-carbonyl chloride, o-Bromobenzoyl chloride
RDP00157.1
RDP00157.10
RDP00157.50
MAYBRDP00157.1EA
0
EUR
MAYBRDP00157.1
MAYBRDP00157.10
MAYBRDP00157.50
2-Bromobenzoyl chloride
2-Bromobenzoyl chloride
Formule:
C₇H₄BrClO Kookpunt: 245 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 11 °C Dichtheid: 1,67 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD00000655 CAS nummer: 7154-66-7 EINECS: 230-507-4 UN: 3265 ADR: 8,II |