4-Bromobenzoyl chloride ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
p-Bromobenzoyl chloride
L03794.09
L03794.18
L03794.09EA
40.5
EUR
L03794.09
L03794.18
4-Bromobenzoyl chloride ≥98%
4-Bromobenzoyl chloride
Purity: 98+%
CAS No.: 586-75-4
Molecular Formula: C7H4BrClO
Formula Weight: 219.47
Flash Point:
Formule:
C₇H₄BrClO Kookpunt: 246 °C Smeltpunt: 38…42 °C Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000683 CAS nummer: 586-75-4 EINECS: 209-580-1 UN: 3261 ADR: 8,II |