2-Bromobenzamide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A18331.06 A18331.14
A18331.06EA 57 EUR
A18331.06 A18331.14
2-Bromobenzamide ≥98%
2-Bromobenzamide
Purity: 98% CAS No.: 4001-73-4 Molecular Formula: C7H6BrNO Formula Weight: 200.03 Melting Point: 160-162° MDL No.: MFCD00007969
Formule: C₇H₆BrNO
MW: 200.03 g/mol
Kookpunt: 198
Smeltpunt: 160…162 °C
Dichtheid: 1.609 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007969
CAS nummer: 4001-73-4
EINECS: 223-650-9