2-Bromobenzamide
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
RDP00161.1
RDP00161.50
MAYBRDP00161.1EA
0
EUR
MAYBRDP00161.1
MAYBRDP00161.50
2-Bromobenzamide
2-Bromobenzamide
Formule:
C₇H₆BrNO MW: 200.03 g/mol Kookpunt: 198 Smeltpunt: 160…162 °C Dichtheid: 1.609 g/cm³ (20 °C) |
MDL Nummer:
MFCD00007969 CAS nummer: 4001-73-4 EINECS: 223-650-9 |