2-Bromobenzhydrazide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L00937.06
L00937.14
L00937.06EA
38.7
EUR
L00937.06
L00937.14
2-Bromobenzhydrazide ≥98%
2-Bromobenzhydrazide
Purity: 98+%
CAS No.: 29418-67-5
Molecular Formula: C7H7BrN2O
Formula Weight: 215.05
Melting Point: 152-154°
Beilstein Reference: 1941021
Formule:
C₇H₇BrN₂O Smeltpunt: 152…154 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00051577 CAS nummer: 29418-67-5 EINECS: 249-614-2 |