4-Bromobenzhydrazide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
4-Bromobenzene-1-carbohydrazide, 4-Bromobenzoic acid hydrazide, 4-Bromobenzohydrazide, 4-Bromobenzoic hydrazide
A18918.06
A18918.14
A18918.06EA
33.3
EUR
A18918.06
A18918.14
4-Bromobenzhydrazide ≥98%
4-Bromobenzhydrazide
Purity: 98+%
CAS No.: 5933-32-4
Molecular Formula: C7H7BrN2O
Formula Weight: 215.05
Melting Point: 167-169°
Beilstein Reference: 777006
Formule:
C₇H₇BrN₂O Smeltpunt: 167…169 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007602 CAS nummer: 5933-32-4 EINECS: 227-681-9 |