Ethyl-3-bromobenzoate 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
308540250 308540050
ACRO308540250EA 64.8 EUR
ACRO308540250 ACRO308540050
Ethyl-3-bromobenzoate 98%
Ethyl-3-bromobenzoate
Formule: C₉H₉BrO₂
Kookpunt: 130…131 °C (12 mmHg)
Dichtheid: 1,43 g/cm³
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013529
CAS nummer: 24398-88-7
EINECS: 246-223-9
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5405 to 1.5425 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %