Ethyl-3-bromobenzoate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A10251.09 A10251.18
A10251.09EA 39.2 EUR
A10251.09 A10251.18
Ethyl-3-bromobenzoate ≥98%
Ethyl-3-bromobenzoate
Purity: 98+% CAS No.: 24398-88-7 Molecular Formula: C9H9BrO2 Formula Weight: 229.07 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5430 Boiling Point: 261° Beilstein Reference: 1867121 MDL No.: MFCD00013529
Formule: C₉H₉BrO₂
Kookpunt: 261 °C
Dichtheid: 1,430
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013529
CAS nummer: 24398-88-7
EINECS: 246-223-9