Methyl-3-bromobenzoate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Purity: 98+%
CAS No.: 618-89-3
Molecular Formula: C8H7BrO2
Formula Weight: 215.05
Flash Point:
Formule:
C₈H₇BrO₂ Kookpunt: 139…140 °C (35 mmHg) Smeltpunt: 30…33 °C Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00017777 CAS nummer: 618-89-3 EINECS: 210-569-9 |