Ethyl-4-bromobenzoate 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
249760500 249760100
ACRO249760500EA 111 EUR
ACRO249760500 ACRO249760100
Ethyl-4-bromobenzoate 99%
Ethyl-4-bromobenzoate
Formule: C₉H₉BrO₂
Kookpunt: 262…264 °C
Smeltpunt: 18 °C
Dichtheid: 1,43 g/cm³
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016329
CAS nummer: 5798-75-4
EINECS: 227-347-2
Merck Index: 13,01392
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5440 to 1.5470 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %