Ethyl-4-bromobenzoate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
4-Bromobenzoic acid ethyl ester, Ethyl 4-bromobenzoate
A11365.09
A11365.18
A11365.30
A11365.09EA
36
EUR
A11365.09
A11365.18
A11365.30
Ethyl-4-bromobenzoate ≥98%
Ethyl-4-bromobenzoate
Purity: 98+%
CAS No.: 5798-75-4
Molecular Formula: C9H9BrO2
Formula Weight: 229.07
Flash Point:
Formule:
C₉H₉BrO₂ MW: 229.07 g/mol Kookpunt: 262…264 °C Smeltpunt: 18 Dichtheid: 1.403 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00016329 CAS nummer: 5798-75-4 EINECS: 227-347-2 Merck Index: 13,01392 |