3-Bromo-4-nitrobenzoic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H27268.06
H27268.03
H27268.06EA
162
EUR
H27268.06
H27268.03
3-Bromo-4-nitrobenzoic acid ≥97%
3-Bromo-4-nitrobenzoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 101420-81-9
Molecular Formula: C7H4BrNO4
Formula Weight: 246.02
Melting Point: 200-204°
MDL No.: MFCD04117949
Formule:
C₇H₄BrNO₄ Smeltpunt: 200…204 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD04117949 CAS nummer: 101420-81-9 |