4-Bromo-2-nitrobenzoic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H27541.06
H27541.03
H27541.06EA
57.2
EUR
H27541.06
H27541.03
4-Bromo-2-nitrobenzoic acid ≥97%
4-Bromo-2-nitrobenzoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 99277-71-1
Molecular Formula: C7H4BrNO4
Formula Weight: 246.02
Melting Point: 165-169°
MDL No.: MFCD01013599
Formule:
C₇H₄BrNO₄ Smeltpunt: 165…169 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01013599 CAS nummer: 99277-71-1 |