1,4-Dibromotetrafluorobenzene ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A18135.03 A18135.06 A18135.14
A18135.03EA 37.5 EUR
A18135.03 A18135.06 A18135.14
1,4-Dibromotetrafluorobenzene ≥99%
1,4-Dibromotetrafluorobenzene
Purity: 99% CAS No.: 344-03-6 Molecular Formula: C6Br2F4 Formula Weight: 307.87 Melting Point: 78-81° MDL No.: MFCD00000309
Formule: C₆Br₂F₄
Kookpunt: 198 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 78…81 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000309
CAS nummer: 344-03-6
EINECS: 206-448-5