1-Bromo-2,6-difluorobenzeno ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
2-Bromo-1,3-difluorobenzene
A10633.06
A10633.14
A10633.06EA
44.5
EUR
A10633.06
A10633.14
1-Bromo-2,6-difluorobenzeno ≥98%
1-Bromo-2,6-difluorobenzeno
Purity: 98%
CAS No.: 64248-56-2
Molecular Formula: C6H3BrF2
Formula Weight: 192.99
Flash Point: 53°(127°F)
Refractive Index: 1.5110
Boiling Point: 61°/35mm
Beilstein Reference: 1681053
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00009894
Formule:
C₆H₃BrF₂ Kookpunt: 61 °C (35 mmHg) Dichtheid: 1,710 Vlampunt: 53 °C (127 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009894 CAS nummer: 64248-56-2 EINECS: 264-750-2 UN: 1993 ADR: 3,III |