1-Bromo-4-fluoro-2-iodobenzene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B25289.06 B25289.14
B25289.06EA 65.5 EUR
B25289.06 B25289.14
1-Bromo-4-fluoro-2-iodobenzene ≥98%
1-Bromo-4-fluoro-2-iodobenzene
Purity: 98+% CAS No.: 202865-72-3 Molecular Formula: C6H3BrFI Formula Weight: 300.90 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6300 Boiling Point: 235° MDL No.: MFCD00042578
Formule: C₆H₃BrFI
Kookpunt: 235 °C
Dichtheid: 2,300
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042578
CAS nummer: 202865-72-3