2-Broom-4,6-difluoraniline ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A11022.14 A11022.22 A11022.36
A11022.14EA 43.7 EUR
A11022.14 A11022.22 A11022.36
2-Broom-4,6-difluoraniline ≥98%
2-Broom-4,6-difluoraniline
Purity: 98% CAS No.: 444-14-4 Molecular Formula: C6H4BrF2N Formula Weight: 208.01 Odour: Weak, characteristic Melting Point: 38-42° Beilstein Reference: 2718139 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00009639
Formule: C₆H₄BrF₂N
Kookpunt: 227 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 38…42 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009639
CAS nummer: 444-14-4
EINECS: 429-430-0
UN: 3077
ADR: 9,III