2-Bromo-4-fluoroaniline ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A11751.06 A11751.14
A11751.06EA 39.5 EUR
A11751.06 A11751.14
2-Bromo-4-fluoroaniline ≥98%
2-Bromo-4-fluoroaniline
Purity: 98% CAS No.: 1003-98-1 Molecular Formula: C6H5BrFN Formula Weight: 190.01 Flash Point: 104°(219°F) Refractive Index: 1.5830 Boiling Point: 221° Beilstein Reference: 2802562 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00042462
Formule: C₆H₅BrFN
Kookpunt: 221 °C
Smeltpunt: 41 °C
Dichtheid: 1,670
Vlampunt: 104 °C (219 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042462
CAS nummer: 1003-98-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III