2-Bromo-5-fluoroaniline ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
B24901.06 B24901.14
B24901.06EA 64.6 EUR
B24901.06 B24901.14
2-Bromo-5-fluoroaniline ≥98%
2-Bromo-5-fluoroaniline
Purity: 98% CAS No.: 1003-99-2 Molecular Formula: C6H5BrFN Formula Weight: 190.01 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 42-46° Boiling Point: 154°/23mm UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00070750
Formule: C₆H₅BrFN
Kookpunt: 154 °C (23 mmHg)
Smeltpunt: 42…46 °C
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00070750
CAS nummer: 1003-99-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III