2-Bromo-6-fluoroaniline ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
H25774.06
H25774.14
H25774.06EA
64.7
EUR
H25774.06
H25774.14
2-Bromo-6-fluoroaniline ≥98%
2-Bromo-6-fluoroaniline
Purity: 98+%
CAS No.: 65896-11-9
Molecular Formula: C6H5BrFN
Formula Weight: 190.01
Refractive Index: 1.5820
Beilstein Reference: 8541957
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD01310982
Formule:
C₆H₅BrFN Dichtheid: 1,674 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01310982 CAS nummer: 65896-11-9 UN: 2810 ADR: 6.1,III |