3-Bromo-4-fluoroaniline ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
B25610.06 B25610.14
B25610.06EA 60.8 EUR
B25610.06 B25610.14
3-Bromo-4-fluoroaniline ≥98%
3-Bromo-4-fluoroaniline
Purity: 98% CAS No.: 656-64-4 Molecular Formula: C6H5BrFN Formula Weight: 190.01 Melting Point: 34-36° Boiling Point: 235° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD03788559
Formule: C₆H₅BrFN
Kookpunt: 235 °C
Smeltpunt: 34…36 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03788559
CAS nummer: 656-64-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III