4-Bromo-3-fluoroaniline ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
B22227.09
B22227.88
B22227.09EA
124
EUR
B22227.09
B22227.88
4-Bromo-3-fluoroaniline ≥98%
4-Bromo-3-fluoroaniline
Purity: 98%
CAS No.: 656-65-5
Molecular Formula: C6H5BrFN
Formula Weight: 190.01
Flash Point: 104°(219°F)
Melting Point: 65-70°
Beilstein Reference: 3236457
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00672933
Formule:
C₆H₅BrFN Kookpunt: 231 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 65…70 °C Vlampunt: 104 °C (219 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00672933 CAS nummer: 656-65-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |