1-Bromo-4-(difluoromethoxy)benzene ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B20106.06
B20106.14
B20106.06EA
114
EUR
B20106.06
B20106.14
1-Bromo-4-(difluoromethoxy)benzene ≥97%
1-Bromo-4-(difluoromethoxy)benzene
Purity: 97%
CAS No.: 5905-69-1
Molecular Formula: C7H5BrF2O
Formula Weight: 223.02
Refractive Index: 1.5010
Boiling Point: 96-98°/15mm
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00221465
Formule:
C₇H₅BrF₂O Kookpunt: 96…98 °C (15 mmHg) Dichtheid: 1,631 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00221465 CAS nummer: 5905-69-1 ADR: 3,III |