2-Bromo-5-fluoroanisole ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
1-Bromo-4-fluoro-2-methoxybenzene
H26325.06
H26325.14
H26325.06EA
109
EUR
H26325.06
H26325.14
2-Bromo-5-fluoroanisole ≥97%
2-Bromo-5-fluoroanisole
Purity: 97%
CAS No.: 450-88-4
Molecular Formula: C7H6BrFO
Formula Weight: 205.03
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.5460
Boiling Point: 143-145°
MDL No.: MFCD04973752
Formule:
C₇H₆BrFO Kookpunt: 143…145 °C Dichtheid: 1,599 Vlampunt: 90 °C (194 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD04973752 CAS nummer: 450-88-4 |