2-Bromo-3,5-difluorophenol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H26203.03 H26203.06
H26203.03EA 47.7 EUR
H26203.03 H26203.06
2-Bromo-3,5-difluorophenol ≥98%
2-Bromo-3,5-difluorophenol
Purity: 98% CAS No.: 325486-43-9 Molecular Formula: C6H3BrF2O Formula Weight: 208.99 Refractive Index: 1.529
Formule: C₆H₃BrF₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01861127
CAS nummer: 325486-43-9
EINECS: None