5-Bromo-2,3-difluorophenol ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
1-Bromo-3,4-difluoro-5-hydroxybenzene
B23853.03
B23853.14
B23853.03EA
25.6
EUR
B23853.03
B23853.14
5-Bromo-2,3-difluorophenol ≥97%
5-Bromo-2,3-difluorophenol
Purity: 97%
CAS No.: 186590-26-1
Molecular Formula: C6H3BrF2O
Formula Weight: 208.99
Refractive Index: 1.5380
Beilstein Reference: 8831044
Formule:
C₆H₃BrF₂O Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01631350 CAS nummer: 186590-26-1 |