3-Bromo-5-iodobenzoic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A17076.14
A17076.06
A17076.22
A17076.14EA
191
EUR
A17076.14
A17076.06
A17076.22
3-Bromo-5-iodobenzoic acid ≥97%
3-Bromo-5-iodobenzoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 188815-32-9
Molecular Formula: C7H4BrIO2
Formula Weight: 326.92
Melting Point: 218-221°
Beilstein Reference: 3240837
Formule:
C₇H₄BrIO₂ Smeltpunt: 218…221 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00191851 CAS nummer: 188815-32-9 |