4-Bromo-N,N-dimethylaniline 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
222210250 222211000
ACRO222210250EA 30.7 EUR
ACRO222210250 ACRO222211000
4-Bromo-N,N-dimethylaniline 99%
4-Bromo-N,N-dimethylaniline
Formule: C₈H₁₀BrN
Kookpunt: 264 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 53…56 °C
Dichtheid: 1,3218 g/cm³ (99.5 °C)
Vlampunt: >112 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000093
CAS nummer: 586-77-6
EINECS: 209-582-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance White to grey to light blue Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 56 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %