4-Bromo-N,N-dimethylaniline ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A10854.22 A10854.14
A10854.22EA 76.8 EUR
A10854.22 A10854.14
4-Bromo-N,N-dimethylaniline ≥98%
4-Bromo-N,N-dimethylaniline
Purity: 98+% CAS No.: 586-77-6 Molecular Formula: C8H10BrN Formula Weight: 200.08 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 52-56° Boiling Point: 263-265° Beilstein Reference: 2206155 MDL No.: MFCD00000093
Formule: C₈H₁₀BrN
Kookpunt: 263…265 °C
Smeltpunt: 52…56 °C
Dichtheid: 1,3218 g/cm³ (99.5 °C)
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000093
CAS nummer: 586-77-6
EINECS: 209-582-2
UN: 3288
ADR: 6.1,III