3-Bromophenyl isocyanate
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
SB01700.1
SB01700.10
SB01700.50
MAYBSB01700.1EA
0
EUR
MAYBSB01700.1
MAYBSB01700.10
MAYBSB01700.50
3-Bromophenyl isocyanate
3-Bromophenyl isocyanate
Formule:
C₇H₄BrNO Kookpunt: 220 °C (1013 hPa) Dichtheid: 1,586 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD00002014 CAS nummer: 23138-55-8 UN: 2206 ADR: 6.1,III |