3-Bromophenyl isothiocyanate ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L09871.14EA
174
EUR
L09871.14
L09871.06
3-Bromophenyl isothiocyanate ≥97%
3-Bromophenyl isothiocyanate
Formule:
C₇H₄BrNS MW: 214,09 g/mol Kookpunt: 255…256 °C Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004803 CAS nummer: 2131-59-1 UN: 2922 ADR: 8,III |