4-Bromobutyl phenyl ether ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
4-Phenoxybutyl bromide, 1-Bromo-4-phenoxybutane, (4-Bromobutoxy)benzene
A14956.06
A14956.14
A14956.22
A14956.06EA
25.7
EUR
A14956.06
A14956.14
A14956.22
4-Bromobutyl phenyl ether ≥97%
4-Bromobutyl phenyl ether
Purity: 97%
CAS No.: 1200-03-9
Molecular Formula: C6H5O(CH2)4Br
Formula Weight: 229.12
Flash Point:
Formule:
(C₆H₅)O(CH₂)₄Br MW: 229.12 g/mol Kookpunt: 153…154 °C (18 mmHg) Smeltpunt: 40…43 °C Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000262 CAS nummer: 1200-03-9 EINECS: 214-849-1 |